Principaux documents
1.46803
Millipore
Veg. Pept.Agar with LTHThio cont.-ICR +
About This Item
Code UNSPSC :
41106231
Nomenclature NACRES :
NA.74
Agence
USP 1116
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; irradiated
Forme
solid
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
ready-to-use
Composition
Vegetable Peptone Agar with neutralizer: Lecithin, Polysorbate 80, Histidine and Sodium Thiosulfate
Conditionnement
triple packed of
Technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
pH
7.1-7.5
Solubilité
water: soluble
Application(s)
environmental
pharmaceutical
surface monitoring
Compatibilité
stand alone
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
Yeast, bacteria and molds
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable