Principaux documents
1.46185
Millipore
Lactose TTC A. w. Tergitol-7
About This Item
Code UNSPSC :
41106217
Nomenclature NACRES :
NA.74
Caractéristiques
ready-to-use
Niveau de qualité
Application(s)
food and beverages
industrial qc
microbiology
water monitoring
Température de stockage
20-25°C
Adéquation
Escherichia coli
Application
Detection and enumeration of E. coli & coliform bacteria in water samples, Membrane filtration method
Conditionnement
90 mm plate (20 or 120 plates/box)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable