Principaux documents
1.12167
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) oxide
99+
Synonyme(s) :
Gadolinium(III) oxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Gd2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Numéro de classement CE :
235-060-9
Niveau de qualité
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
2330 °C
Densité
7.4 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/2Gd.3O/q2*+3;3*-2
Clé InChI
CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable