Key Documents
1.09951
Supelco
Acide acétique solution
for 500 ml, c(CH₃COOH) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®
Synonyme(s) :
Acetic acid solution, Methane carboxylic acid solution, Methylformic acid solution
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.05
Numéro Beilstein :
506007
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Gamme de produits
Titrisol®
Forme
liquid
Limite d'explosivité
4-19.9 % (v/v) acetic acid)
Capacité de réaction
reaction type: Acid-base reactions
Concentration
1 M
Technique(s)
titration: suitable
pH
2.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
Point d'ébullition
102 °C
Pf
-25 °C
Température de transition
flash point >100 °C (External MSDS)
Densité
1.06 g/cm3 at 20 °C
Chaîne SMILES 
CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clé InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
> 100 °C
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2