Principaux documents
1.09762
Supelco
Silicon oil 550
for gas chromatography
About This Item
Code UNSPSC :
12352310
Niveau de qualité
Température d'inflammation spontanée
>400 °C (DIN 51794)
Pf
<-35 °C
Température de transition
flash point 270 °C
Densité
1.07 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
no temp limit
Remarque sur l'analyse
Thermogravimetry (thermogravimetric): 2 % lost of weight over 230°C
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
518.0 °F
Point d'éclair (°C)
270 °C