Principaux documents
1.08432
SAFC
Urée
crystalline, EMPROVE® API, Ph. Eur., BP, USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Carbamide, Carbonyldiamide
About This Item
Formule linéaire :
NH2CONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.06
Beilstein:
635724
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
200-315-5
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
GMO free
GMP
Halal
Kosher
Agence
BP
Ph. Eur.
USP
Gamme de produits
EMPROVE® API
Forme
crystalline
Impuretés
low in endotoxins
Pf
132-135 °C (lit.)
Densité
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
Activité étrangère
Aflatoxin free
Température de stockage
2-25°C
Chaîne SMILES 
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Clé InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
We provide industry-leading production know-how and comprehensive regulatory support for high-quality APIs, backed by nearly 200 years of experience. From a complete portfolio of innovative folates to custom synthesis, our customized and scalable solutions meet your specific production needs.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Produit utilisé pour la dénaturation des protéines et comme agent de solubilisation doux pour les protéines insolubles ou dénaturées. Permet de renaturer les protéines des échantillons dénaturés au chlorure de guanidine 6 M, comme les corps d'inclusion. Peut être utilisé en association avec du chlorhydrate de guanidine et du dithiothréitol (DTT) pour replier les protéines dénaturées dans leur forme native active.
Urea as an active pharmaceutical ingedient is used mainly in dermatology for cremes and ointments and for ophthalmic applications. Urea crystalline Emprove® API is manufactured under ICH Q7. A CEP and an US-DMF is available.
Conditionnement
1.08432.0001 // 3x 1kg // PE bottle
1.08432.1000 // 1kg // PE bottle
1.08432.5000 // 5kg // PE bottle
1.08432.9029 // 25 kg //Double PE bag
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable