Principaux documents
1.05040
SAFC
Iodure de potassium
EMPROVE® API, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Fabrication pharma
About This Item
Formule linéaire :
KI
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-659-4
Agence
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 745 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® API
Forme
solid
Puissance
2779 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
1325 °C/1013 hPa
Pf
681 °C (lit.)
Masse volumique apparente
1500 kg/m3
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Température de stockage
2-25°C
Chaîne SMILES 
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Avec près de 200 ans d'expérience, nous possédons un savoir-faire de pointe en matière de production et assurons une assistance règlementaire complète, pour des principes actifs de grande qualité. D'une gamme complète de nouveaux folates à la synthèse à façon, nos solutions personnalisées et transposables répondent à tous vos besoins de production. Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
L'iodure de potassium est utilisé en médecine pour traiter l'hypothyroïdie, comme oligoélément source d'iode en nutrition clinique et dans les compléments alimentaires. L'iodure de potassium Emprove® API est fabriquée conformément aux lignes directrices Q7 de l'ICH. Il est accompagné d'un dossier CEP et US-DMF.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3