1.01722
Barium fluoride
99.99 Suprapur®
Synonyme(s) :
Barium fluoride, Barium difluoride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for inorganic trace analysis
Niveau de qualité
Pureté
99.99%
Forme
solid
Puissance
250 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
2260 °C/1013 hPa
Pf
1353 °C
Solubilité
1.2 g/L
Densité
4.89 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Ba.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Ca (Calcium): ≤ 50 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.5 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.5 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.5 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.5 ppm
K (Potassium): ≤ 20 ppm
Li (Lithium): ≤ 5 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 5 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.5 ppm
Na (Sodium): ≤ 50 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.5 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.5 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.5 ppm
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable