Key Documents
1.01599
Supelco
4-Bromoaniline
GR for analysis
Synonyme(s) :
4-Bromoaniline, p-Bromoaniline, p-Bromophenylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6BrN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
203-393-9
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
456 mg/kg LD50, oral (Rat)
536 mg/kg LD50, skin (Rat)
Point d'ébullition
230-250 °C/1013 hPa
Pf
60-64 °C
Masse volumique apparente
810 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
Clé InChI
WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Purity (GC): ≥ 99 % (a/a)
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 62 - 64 °C
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.1 %
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3