Principaux documents
1.01562
Supelco
Absorption tube for CO₂
(sodium hydroxide on support)
Synonyme(s) :
Carbon dioxide absorption
About This Item
Code UNSPSC :
41104911
Niveau de qualité
pH
13.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Masse volumique apparente
800 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Remarque sur l'analyse
Absorption capacity for CO₂: ≥ 50.0 %
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
Not applicable