Key Documents
1.01510
SAFC
Nitrate d′argent
crystals, extra pure
Synonyme(s) :
Acide nitrique, sel d’argent(I)
About This Item
Formule linéaire :
AgNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-853-9
Densité de vapeur
5.8 (vs air)
Niveau de qualité
Forme
crystals
solid
pH
5.4-6.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
444 °C/1013 hPa (decomposition)
Pf
212 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
2160 g/L
Densité
4.35 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
pharma/biopharma processes
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clé InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Nous proposons un choix de matières premières essentielles de qualité supérieure, ainsi que la documentation et l'expertise nécessaires pour aider nos clients à répondre à de strictes exigences réglementaires. Notre marque SAFC® de produits de haute qualité satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes.
Application
Le nitrate d'argent est un composé inorganique aux propriétés antiseptiques. Notre produit Nitrate d'argent cristallin, extra pur, Ph. Eur. peut être utilisé dans les procédés pharmaceutiques.
Informations légales
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable