Principaux documents
1.01154
Supelco
di-Ammonium hydrogen citrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
di-Ammonium hydrogen citrate, Ammonium citrate dibasic, Diammonium hydrogen citrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H14N2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
221-146-3
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
99.0-102.0% (alkalimetric)
Forme
solid
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
Résidus de calcination
≤0.01% (as sulfate)
pH
3.3-5.3 (23 g/L in H2O)
Densité
1.48 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
400‑600 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.0005%
oxalate (C2O42-): passes test (limit about 0.05%)
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[NH4]OC(=O)C(O)(CC(=O)O[NH4])CC(=O)O
InChI
1S/C6H8O7.2H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);2*1H3
Clé InChI
YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
Application
  • An EPR and optical absorption study of VO2+ ions in di-ammonium hydrogen citrate [(NH4)2C6H6O7] single crystals.: This research examines the electronic paramagnetic resonance and optical properties of VO2+ ions in di-ammonium hydrogen citrate, which could influence analytical techniques in chemistry and materials science (Karabulut and Tufan, 2008).
Liaison
Replaces: AX1285-1; AX1285; AX1285-3; AX1285-20
Remarque sur l'analyse
Assay (alkalimetric): 99.0 - 102.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (0.1 mol/L): 3.3 - 5.3
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Oxalate (C₂O₄): passes test (Limit about 0.05 %)
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Total sulfur (as SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Residue on ignition (as sulfate): ≤ 0.01 %
Corresponds to ACS,Reag. Ph Eur
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable