07-2051
Anti-PEMT Antibody (CT)
from rabbit
Synonyme(s) :
phosphatidylethanolamine N-methyltransferase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PEMT(10400)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
This antibody was reported by an outside laboratory to be suitable for ELISA
Immunocytochemistry:
HeLa, A431, and NIH/3T3 (previous page) cells incubated with anti-PEMT (C-terminus) stained positively on nuclei and endoplasmic reticulum (ER).
Epigenetics & Nuclear Function
Neuroscience
Chromatin Biology
Qualité
1:1,000 dilution of this antibody detected PEMT on 10 µg of L6 lysate (below) and Jurkat lysate (not shown).
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
L6 and Jurkat lysates (Western blotting), HeLa, A431 cells (Immunocytochemistry)
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable