05-503-I
Anti-LacI Antibody, clone 9A5
clone 9A5, from mouse
Synonyme(s) :
Lactose operon repressor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9A5, monoclonal
Espèces réactives
E. coli
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Escherichia coli K12 ... Laci(945007)
Description générale
Immunogène
Application
Secondary & Control Antibodies
Epitope Tags
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected LacI in 10 µg of Rosetta BL21 (DE3) E. Coli cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Rosetta BL21 (DE3) competent E. Coli cell lysate.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable