Principaux documents
05-486
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-FADD, clone 1F7
clone 1F7, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-GIG3, Anti-IMD90, Anti-MORT1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1F7, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FADD(8772)
mouse ... Fadd(14082)
Spécificité
FADD
Immunogène
Protéine de fusion complète avec étiquette GST correspondant à la protéine FADD humaine
Application
Domaine de recherche
Apoptose et cancer
L'anticorps anti-FADD, clone 1F7, permet de détecter le taux de FADD, et son utilisation a été publiée et validée en WB.
Sous-domaine de recherche
Apoptose - Autre
Qualité
Produit évalué en routine par immunoblot sur des lysats de cellules Jurkat obtenus dans du tampon RIPA.
Description de la cible
28 kDa
Liaison
Remplace : 04-1113
Forme physique
Chromatographie d'affinité avec protéine A
Format : purifié
PBS à pH 7,2 contenant 50 % de glycérol
Stockage et stabilité
2 ans à -20 °C
Remarque sur l'analyse
Témoin
Témoin (antigène) positif : Lysat de cellules Jurkat, référence 12-303.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Simon Thompson et al.
The Journal of biological chemistry, 286(22), 19331-19339 (2011-04-12)
We have previously shown that the cell death-promoting protein Bcl-2-interacting mediator of cell death (Bim) is ubiquitinated and degraded following a neuroprotection-conferring episode of brief ischemia (preconditioning). Here, we identify the E3 ligase that ubiquitinates Bim in this model, using
Death domain mutagenesis of KILLER/DR5 reveals residues critical for apoptotic signaling
McDonald, E. R., 3rd, et al
The Journal of Biological Chemistry, 276, 14939-14945 (2001)
Hayley I Muendlein et al.
Nature communications, 12(1), 86-86 (2021-01-06)
Inflammation and cell death are closely linked arms of the host immune response to infection, which when carefully balanced ensure host survival. One example of this balance is the tightly regulated transition from TNFR1-associated pro-inflammatory complex I to pro-death complex
Prajwal Gurung et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 192(4), 1835-1846 (2014-01-24)
The Nlrp3 inflammasome is critical for host immunity, but the mechanisms controlling its activation are enigmatic. In this study, we show that loss of FADD or caspase-8 in a RIP3-deficient background, but not RIP3 deficiency alone, hampered transcriptional priming and
R K Subbarao Malireddi et al.
ImmunoHorizons, 4(12), 789-796 (2020-12-15)
Bacterial pathogens from the genus Yersinia cause fatal sepsis and gastritis in humans. Innate immune signaling and inflammatory cell death (pyroptosis, apoptosis, and necroptosis [PANoptosis]) serve as a first line of antimicrobial host defense. The receptor-interacting protein kinase 1 (RIPK1)