05-389-AF488
Anti-Rac1 Antibody, clone 23A8, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone 23A8, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonyme(s) :
Ras-related C3 botulinum toxin substrate 1, Cell migration-inducing gene 5 protein, Ras-like protein TC25, p21-Rac1, Rac1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
23A8, monoclonal
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RAC1(5879)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
The unconjugated antibody (Cat. No. 05-389) is shown to be suitable also for Western blotting, immunohistochemistry, and immunoprecipitation applications.
Signaling
Developmental Signaling
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Rac1 in A431 cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable