04-857
Anti-phospho-Src family (Tyr416) Antibody, clone 2N8, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone 2N8, Upstate®
Synonyme(s) :
Proto-oncogene tyrosine-protein kinase Src, Proto-oncogene c-Src, pp60c-src, p60-Src
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2N8, monoclonal
Espèces réactives
vertebrates, mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr416)
Informations sur le gène
human ... SRC(6714)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Cytoskeletal Signaling
A 1:1000 dilution of this lot detected phospho-c-Src in RIPA lysates from COS cells transfected with active Src (Cat # 21-115) (Figure A).
Immunoprecipitation:
A previous lot detected endogenous phospho-c-Src immunoprecipitated from NIH/3T3 RIPA lysates with anti-Src, clone GD11 agarose beads (Cat # 16-186) (Figure B).
Qualité
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Remarque sur l'analyse
RIPA cell lysate
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable