Principaux documents
04-767
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-CREB, clone NL904, monoclonal de lapin
culture supernatant, clone NL904, Upstate®
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
NL904, monoclonal
Espèces réactives
rat, mouse, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CREB1(1385)
Description générale
La protéine de liaison à l'élément de réponse à l'AMPc (CREB pour "cAMP-Response Element Binding Protein") est un facteur de transcription bêta-ZIP qui active des gènes cibles par l'intermédiaire d'éléments de réponse à l'AMPc. La protéine CREB est capable d'induire des signaux à partir de différents stimuli physiologiques, entraînant la régulation d'une multitude de réponses cellulaires. Bien qu'elle soit exprimée dans de nombreux tissus, elle joue un important rôle de régulation dans le système nerveux. La protéine CREB jouerait un rôle clé dans l'augmentation de la survie neuronale, la prolifération des précurseurs, la croissance des neurites et la différenciation neuronale dans certaines populations de neurones. En outre, la signalisation de la CREB est impliquée dans l'apprentissage et la mémoire chez de nombreux organismes. En interagissant avec différents partenaires de dimérisation, elle peut activer sélectivement plusieurs gènes en aval. La protéine CREB est activée par la phosphorylation de son résidu Ser133 par différentes voies de signalisation telles que la voie Erk, la voie Ca2+ et la voie du stress. Parmi les kinases impliquées dans la phosphorylation de la CREB au niveau de la Ser133, on trouve p90RSK, MSK, CaMKIV et MAPKAPK-2.
Spécificité
Reconnaît la protéine CREB.
Réactions croisées envisagées avec un large éventail d'espèces en raison des homologies de séquence
Immunogène
Peptide (C-SGAENQQSGDAAVTEAENQQ) correspondant aux acides aminés 5 à 24 de la CREB humaine
Épitope : a.a. 5-24
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Détection de la CREB, également appelée protéine de liaison de l'élément de réponse à l'AMPc, à l'aide de l'anticorps anti-CREB, clone NL904 (anticorps monoclonal de lapin), dont l'efficacité a été démontrée en IP et WB.
Sous-domaine de recherche
Facteurs de transcription
Qualité
Produit évalué en routine par immunoblotting sur un extrait nucléaire de cellules HeLa
Description de la cible
PM d'environ 43 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 04-218
Forme physique
Surnageant de culture dans de l'azoture de sodium à 0,05 %
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon avant de retirer le capuchon. Il est recommandé de subdiviser le produit en aliquotes pour éviter les cycles de congélation/décongélation répétés.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Témoin positif (antigène) : extrait nucléaire de cellules HeLa, référence 12-309. Ajouter un volume égal de tampon réducteur de Laemmli à 10 μl d'extrait et réduire la préparation en la portant à ébullition pendant 5 minutes. Appliquer 20 μg d'extrait réduit par piste pour les minigels.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Inhibition of GPR30 by estriol prevents growth stimulation of triple-negative breast cancer cells by 17?-estradiol.
Girgert, R; Emons, G; Grundker, C
BMC Cancer null
Xiao-Wen Yu et al.
eLife, 6 (2017-01-05)
The molecular mechanisms underlying age-related cognitive deficits are not yet fully elucidated. In aged animals, a decrease in the intrinsic excitability of CA1 pyramidal neurons is believed to contribute to age-related cognitive impairments. Increasing activity of the transcription factor cAMP
Lídia Cantacorps et al.
British journal of pharmacology, 177(5), 1090-1105 (2019-11-11)
Alcohol exposure in utero may lead to a wide range of long-lasting morphological and behavioural deficiencies known as fetal alcohol spectrum disorders (FASD), associated with a higher risk of later developing neuropsychiatric disorders. However, little is known about the long-term