Key Documents
03-34-0002
Sigma-Aldrich
H-Arg-Gly-Asp-Ser-OH
Synonyme(s) :
H-Arg-Gly-Asp-Ser-OH, Fibronectin Inhibitor, RGDS
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H27N7O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
433.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥97% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white to off-white
Solubilité
water: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C15H27N7O8/c16-7(2-1-3-19-15(17)18)12(27)20-5-10(24)21-8(4-11(25)26)13(28)22-9(6-23)14(29)30/h7-9,23H,1-6,16H2,(H,20,27)(H,21,24)(H,22,28)(H,25,26)(H,29,30)(H4,17,18,19)/t7-,8-,9-/m0/s1
Clé InChI
NNRFRJQMBSBXGO-CIUDSAMLSA-N
Description générale
Shown to inhibit fibronectin function by binding to platelet-binding sites.
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: no
Primary Target
fibronectin
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Forme physique
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Perlot, R.L., et al. 2002. J. Bone Miner. Res.17, 66.
Ginsberg, M., et al. 1985. J. Biol. Chem.260, 3931.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable