ERR-005S
RDX solution
10 mg/mL in acetonitrile, ampule of 5 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
Hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine solution
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 5 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
10 mg/mL in acetonitrile
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=[N+]([O-])N1CN([N+]([O-])=O)CN([N+]([O-])=O)C1
InChI
1S/C3H6N6O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H2
Clé InChI
XTFIVUDBNACUBN-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2 °C - closed cup
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
ERR-005S-5ML | 4061833609927 |