Principaux documents
900112P
Avanti
PGF1α-d9
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonyme(s) :
Prostaglandin F1α-d9
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H27D9O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
365.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.12
Essai
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 100 μg
package of 1 × 50 μg
package of 1 × 500 μg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1[C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@@H](/C=C/[C@@H](O)CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])[C@H](O)C1
InChI
1S/C20H36O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-19,21-23H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+,18-,19+/m0/s1/i1D3,2D2,3D2,6D2
Clé InChI
DZUXGQBLFALXCR-XNRKUTMYSA-N
Description générale
Prostaglandin F1α-d9 (PGF1α-d9) is a deuterated derivative of PGF1α.
Conditionnement
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (900112-50UG)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (900112-100UG)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (900112-500UG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable