Principaux documents
870864P
Avanti
pacFA L-carnitine
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
9-(3-pent-4-ynyl-3-H-diazirin-3-yl)-nonanoyl L-carnitine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H37N3O4
Poids moléculaire :
407.55
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.28
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1x1 mg (870864P-1MG
870864P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
bioactive lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCC1(N=N1)CCCC#C)=O)CC([O-])=O
Clé InChI
UYRFXCMSNZHMJH-LJQANCHMSA-N
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870864P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable