Principaux documents
870111O
Avanti
Trioctanoin
>99% (TLC), Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Trioctanoin, 5β-cholanic acid-3α,7α,12α-triol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
oil
Conditionnement
package of 1 × 5 g
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
neutral lipids
neutral glycerides
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (870111O-5G)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
awg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable