860402P
Avanti
18:0 PS-d70
Avanti Research™ - A Croda Brand 860402P, powder
Synonyme(s) :
1,2-distearoyl-d70-sn-glycero-3-[phospho-L-serine] (sodium salt)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (860402P-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860402P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3