Principaux documents
860133P
Avanti
GD3 Sphingosine (d18:1)
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
GD3 Ganglioside (Neu5Aca2,8Neu5Aca2,3Galb1,4Glcb-Sphingosine(d18:1))
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C52H91N3O28
Poids moléculaire :
1206.28
Code UNSPSC :
12352211
Source biologique
synthetic
Essai
≥99%
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860133P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@@H](N)CO[C@@H]1OC(CO)[C@@H](O[C@@H]2OC(CO)[C@H](O)C(O[C@@]3(CC(O)[C@@H](NC(C)=O)C(O3)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@]3(CC(O)[C@@H](NC(C)=O)C(O3)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O)C(O)=O)C2O)C(O)C1O
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860133P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable