855677C
Avanti
17:1 Lyso PC
1-(10Z-heptadecenoyl)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonyme(s) :
17:1 LPC
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (855677C-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 855677C
Concentration
10 mg/mL (855677C-10mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3