Principaux documents
810310C
Avanti
TopFluor TMR Cardiolipin
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
18:1(3)-12:0(12N-TopFluor TMR) Cardiolipin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C96H166BF2N5O19P2
Poids moléculaire :
1805.12
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.26
Essai
>99% (TLC)
Forme
chloroform solution
Conditionnement
pkg of 1 × 100 mg (810310C-100UG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
Fluorescence
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3