810257P
Avanti
C16/C11-TF/C12-DNP TG
Avanti Research™ - A Croda Brand 810257P, powder
Synonyme(s) :
1-O-hexadecyl-2-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl-3-(dinitrophenylamino)dodecanoyl-sn-glycerol
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (810257P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810257P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3