Key Documents
700355P
Avanti
Ent-Androstenediol
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Androst-5-ene-3,17-diol, (3α,8α,9β,10α,13α,14β,17α)-
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H30O2
Poids moléculaire :
290.44
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg ((700355P-1MG))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700355P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable