Principaux documents
700270P
Avanti
Murideoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
5ß-cholanic acid-3α,6ß-diol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H40O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41141802
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
bile acids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700270P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable