Principaux documents
700106P
Avanti
Ent-25-hydroxycholesterol
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Ent-25-hydroxycholesterol (unnatural enantiomer)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H46O2
Poids moléculaire :
402.65
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.21
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg ((700106P-1MG))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700106P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable