330500
Avanti
Inositol Snoopers™
Avanti Research™ - A Croda Brand 330500
Synonyme(s) :
Inositol Snoopers™
About This Item
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 330500
Conditionnement
1 ea of 10 × (membrane packaged in foil pouch (330500-10EA))
1 ea of 5 × (membrane packaged in foil pouch (330500-5EA))
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable