Principaux documents
Z740933
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets DIN-ISO 648
capacity 10 mL, tol. 0.020 mL, red
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
class A
Conditionnement
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.020 mL
Capacité
10 mL
Couleur
red
Description générale
Borosilicate glass, reusable, volumetric pipets, Calibrated to deliver. Permanent white fill mark and capacity mark. Color coded. Meets Class A, DIN-ISO 648 specifications.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Global Trade Item Number
RéférenceGTIN
Z740933-12EA4061833493915