Principaux documents
Z740924
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets ASTM E 969
capacity 10 mL, tol. 0.020 mL, red
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
class A
Conditionnement
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.020 mL
Capacité
10 mL
Couleur
red
Catégories apparentées
Description générale
Borosilicate glass, reusable, volumetric pipets, Calibrated to contain. Permanent white fill mark and capacity mark. Color coded. Meets Class A, ASTM E 969 specifications.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC