Principaux documents
Z620157
DURAN disposable culture tubes
H × diam. 75 mm × 12.25 mm
Synonyme(s) :
231720965
About This Item
Code UNSPSC :
41121706
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
AR-Glas®
clear tube
round bottom tube
Conditionnement
pack of 500
Fabricant/nom de marque
DURAN®
H × Diam.
75 mm × 12.25 mm
Capacité
7 mL
Taille de la paroi
0.55 mm
Description générale
with straight rim
Informations légales
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences