Z611662
Julabo® bath accessories
Aqua-Stabil, water bath protective media
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pk of 6 × 100 mL
Fabricant/nom de marque
Julabo 8940006
Disponibilité
not available in USA and Canada
Application
Informations légales
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable