Principaux documents
Z611247
Pipettes micro capillaires Hirschmann® ringcaps®
tube capacity 20 μL
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
Matériaux
black
glass
Description
Genuine Schott® Duran glass
Conditionnement
pack of 250 ea
Fabricant/nom de marque
Hirschmann 9600120
Disponibilité
not available in USA and Canada
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Longueur
125 mm
Capacité du tube
20 μL
Description générale
Pipettes jetables avec anneau de marquage. L′anneau de marquage garantit la détermination précise du volume. Chaque micro-capillaire possède un code couleur et ne peut donc etre confondu avec d′autres. Utile pour les dépots sur plaque CCM.
Informations légales
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Schott is a registered trademark of Schott AG