Z556580
Aldrich® ultra Benchclamp™
single adjustment, size M
About This Item
Code UNSPSC :
41122413
Nomenclature NACRES :
NB.35
Produits recommandés
Taille
M
Description
3-prong
L × diam.
127 mm × 11 mm , arm
Capacité de la mâchoire
0-50 mm
Largeur de la fixation
19 mm
Catégories apparentées
Description générale
Nickel-plated finish is corrosion resistant.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC