Principaux documents
Z320242
PTFE washer for Quickfit® cone/screw thread adapter
24 thread, couples 10.5 - 11.5 mm diameter
Synonyme(s) :
QW24/11
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
Caractéristiques
couples 10.5 - 11.5 mm diameter
Fabricant/nom de marque
Quickfit
Disponibilité
not available in USA and Canada
Raccords
24 thread
Informations légales
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited