Principaux documents
Z320161
Rubber ring for Quickfit® cone/screw thread adapter
28 thread, couples 6.0 - 7.0 mm diameter
Synonyme(s) :
QR28/6
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
Caractéristiques
couples 6.0 - 7.0 mm diameter
Fabricant/nom de marque
Quickfit
Disponibilité
not available in USA and Canada
Raccords
28 thread
Informations légales
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited