Principaux documents
Z282006
Coors alumina mortar
capacity 15 mL, O.D. × H 65 mm × 31 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41101702
Matériaux
alumina
Fabricant/nom de marque
Coorstek 60361
D.E. × H
65 mm × 31 mm
Capacité
15 mL
Description générale
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Completely glazed except for inside grinding surface. Order pestle separately.
Informations légales
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1