Z232297
Duran® plastic-coated laboratory bottles
capacity 5,000 mL
Synonyme(s) :
218057308, Plastic Laboratory Bottles
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass 3.3
round bottle
Caractéristiques
without cap
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 21 805 73
Paramètres
max. pressure (Not for use under pressure)
Capacité
5,000 mL
Diam. × H
182 mm × 330 mm
Raccords
GL 45 neck thread
Description générale
Please note: Cap not included.
Informations légales
Nécessaire, mais non fourni