Principaux documents
Z214752
ACE 304 SS blade
W × L 23 mm × 113 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41103800
Nomenclature NACRES :
NB.72
Matériaux
stainless steel
Caractéristiques
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 2,000 ‑ 3,000 mL
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 8086-08
Larg. × L
23 mm × 113 mm