Principaux documents
W356700
Sigma-Aldrich
trans-p-Methoxycinnamaldehyde
≥98%, stabilized
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4CH=CHCHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.19
Numéro FEMA:
3567
Conseil de l'Europe Nº :
11919
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Essai
≥98%
Contient
α-Tocopherol, synthetic as stabilizer
pb
145 °C/7 mmHg (lit.)
Pf
55-60 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
cinnamon; spicy
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h2-8H,1H3/b3-2+
Clé InChI
AXCXHFKZHDEKTP-NSCUHMNNSA-N
Description générale
trans-p-Methoxycinnamaldehyde is an aromatic aldehyde reported to be found in Korean mint.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Five hTRPA1 agonists found in indigenous Korean mint, agastache rugosa.
Moon H, et al.
PLoS ONE, 10(5), e0127060-e0127060 (2015)