Principaux documents
W341703
Sigma-Aldrich
3-Penten-2-one
≥70%
Synonyme(s) :
Methyl propenyl ketone
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=CHCOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.12
Numéro FEMA:
3417
Beilstein:
1633505
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
666
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
7.044
Source biologique
synthetic
Qualité
Halal
Kosher
Pression de vapeur
760 mmHg ( 121 °C)
Essai
≥70%
Impuretés
~30% Mesityl oxide
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
pb
121-124 °C (lit.)
Densité
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fishy; fruity
Chaîne SMILES 
CC(C=CC)=O
InChI
1S/C5H8O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
LABTWGUMFABVFG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
69.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
21 °C - closed cup