Principaux documents
W214507
Sigma-Aldrich
Benzyl formate
≥95%, FCC, FG
Synonyme(s) :
Benzyl methanoate, Formic acid benzyl ester, NSC 8049
About This Item
Formule linéaire :
HCO2CH2C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.15
Numéro FEMA:
2145
Beilstein:
150-84-5
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
344
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.077
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
fruity; floral; sweet
Qualité:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Source biologique:
synthetic
Agence:
follows IFRA guidelines
Allergène alimentaire:
no known allergens
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.511 (lit.)
pb
203 °C (lit.)
Densité
1.088 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fruity; floral; sweet
Chaîne SMILES 
O=COCC1=CC=CC=C1
InChI
1S/C8H8O2/c9-7-10-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2
Clé InChI
UYWQUFXKFGHYNT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 268-269 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 268-269 (1997)
Fangfang Zeng et al.
Insect biochemistry and molecular biology, 113, 103213-103213 (2019-08-24)
Mosquitoes rely heavily on the olfactory system to find a host for a bloodmeal, plants for a source of energy and suitable sites for oviposition. Here, we examined a cluster of eight odorant receptors (ORs), which includes one OR, CquiOR1
Protocoles
Separation of Withanoside IV; Withanoside V; Withaferin A; 12-Deoxywithastramonolide; Withanolide A; Withanolide B