TEM-FCF300NI
Formvar/Carbon Supported Nickel Grids
size 300 mesh, box of 25 ×
Synonyme(s) :
Formvar/Carbon 300 Mesh, Nickel, 25pk
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
box of 25 ×
Taille
300 mesh
Catégories apparentées
Description générale
Thickness: 10nm Formvar and 1nm Carbon
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
TEM-FCF300NI | 4061841758259 |