Principaux documents
T55158
Sigma-Aldrich
1,2,3-Trichloro-4-nitrobenzene
97%
About This Item
Formule linéaire :
Cl3C6H2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.44
Numéro Beilstein :
2211951
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pf
53-56 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H2Cl3NO2/c7-3-1-2-4(10(11)12)6(9)5(3)8/h1-2H
Clé InChI
BGKIECJVXXHLDP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup