Principaux documents
T324841
N-METHYL-2-(3-METHYL-2-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-BENZIMIDAZOL-1-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H13N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.245
Numéro MDL:
Autres remarques