Principaux documents
T255939
(7,7-DIMETHYL-2-OXOBICYCLO[2.2.1]HEPT-1-YL)METHANESULFONIC ACID, (METHYLSULFONIMIDOYL)BENZENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H25NO5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
387.52